Print…
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28281-1G PC28281-250MG
APOSPC28281-1GEA 98.6 EUR
APOSPC28281-1G APOSPC28281-250MG
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂N₂O
Peso Molecular: 212.196 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812108
Número CAS: 2379917-16-3