Print…
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28280-1G PC28280-250MG
APOSPC28280-1GEA 0 EUR
APOSPC28280-1G APOSPC28280-250MG
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812107
Número CAS: 2379917-15-2