Print…
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28275-1G PC28275-250MG
APOSPC28275-1GEA 731 EUR
APOSPC28275-1G APOSPC28275-250MG
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Fórmula: C₇H₅ClF₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00231716
Número CAS: 303997-55-9