Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28272-1G PC28272-250MG
APOSPC28272-1GEA 473 EUR
APOSPC28272-1G APOSPC28272-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Fórmula: C₇H₆ClF₃N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812111
Número CAS: 2379918-35-9