Print…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 383 EUR
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 264.588 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12406878
Número CAS: 1823188-42-6