Print…
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28269-1G PC28269-250MG
APOSPC28269-1GEA 522 EUR
APOSPC28269-1G APOSPC28269-250MG
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃·ClH
Peso Molecular: 338.71 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29042696
Número CAS: 1823184-48-0