Print…
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28266-1G PC28266-250MG
APOSPC28266-1GEA 0 EUR
APOSPC28266-1G APOSPC28266-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Fórmula: C₇H₄F₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29042744
Número CAS: 1823188-13-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III