Print…
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28265-1G PC28265-250MG
APOSPC28265-1GEA 261 EUR
APOSPC28265-1G APOSPC28265-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Fórmula: C₄H₄ClFN₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16876982
Número CAS: 1314936-62-3