Print…
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28263-1G PC28263-250MG
APOSPC28263-1GEA 524 EUR
APOSPC28263-1G APOSPC28263-250MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Fórmula: C₄H₃F₃N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28676943
Número CAS: 149432-40-6