Print…
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28262-1G PC28262-250MG
APOSPC28262-1GEA 578 EUR
APOSPC28262-1G APOSPC28262-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₆H₄ClF₃N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31616619
Número CAS: 119610-21-8