Print…
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28261-1G PC28261-250MG
APOSPC28261-1GEA 219 EUR
APOSPC28261-1G APOSPC28261-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fórmula: C₇H₂BrClF₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12406873
Número CAS: 1823182-57-5