Print…
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28257-1G PC28257-250MG
APOSPC28257-1GEA 168 EUR
APOSPC28257-1G APOSPC28257-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₅F₃O₅
Peso Molecular: 274.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31793556
Número CAS: 165685-08-5