Print…
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28252-1G PC28252-250MG
APOSPC28252-1GEA 261 EUR
APOSPC28252-1G APOSPC28252-250MG
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₈BrF₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31793558
Número CAS: 2379918-36-0