Print…
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28250-1G PC28250-250MG
APOSPC28250-1GEA 0 EUR
APOSPC28250-1G APOSPC28250-250MG
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₄BrF₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31759996
Número CAS: 2379918-53-1