Print…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2825-1G PC2825-250MG
APOSPC2825-1GEA 980 EUR
APOSPC2825-1G APOSPC2825-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₇F₃N₂O₂S
Peso Molecular: 240.203 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741369
Número CAS: 201224-78-4