Print…
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28247-1G PC28247-250MG
APOSPC28247-1GEA 281 EUR
APOSPC28247-1G APOSPC28247-250MG
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₄Cl₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010387
Número CAS: 1065093-06-2