Print…
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28246-1G PC28246-250MG
APOSPC28246-1GEA 281 EUR
APOSPC28246-1G APOSPC28246-250MG
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₄Cl₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010388
Número CAS: 1065093-08-4