4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC28245-1G
PC28245-250MG
APOSPC28245-1GEA
281
EUR
APOSPC28245-1G
APOSPC28245-250MG
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula:
C₁₀H₄ClF₄N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD28010392 Número CAS: 1065093-19-7 |