Print…
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28242-1G PC28242-250MG
APOSPC28242-1GEA 241 EUR
APOSPC28242-1G APOSPC28242-250MG
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fórmula: C₁₀H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010364
Número CAS: 1065092-47-8