Print…
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Carboxy-3-fluorophenyl)methanol, 4-Carboxy-3-fluorobenzyl alcohol
PC2809-1G PC2809-250MG PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA 144 EUR
APOSPC2809-1G APOSPC2809-250MG APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.138 g/mol
Ponto de Fusão: 170…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741375
Número CAS: 214554-18-4