Print…
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC28057-1G PC28057-5G
APOSPC28057-1GEA 180 EUR
APOSPC28057-1G APOSPC28057-5G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Fórmula: C₁₂H₁₀FNOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09295390
Número CAS: 923701-97-7