Print…
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluloro-5-methoxybenzyl alcohol, (3-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)anisole
PC2796-5G PC2796-1G PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA 299 EUR
APOSPC2796-5G APOSPC2796-1G APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₂
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741377
Número CAS: 914637-27-7