Print…
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC27937-1G PC27937-250MG PC27937-5G
APOSPC27937-1GEA 0 EUR
APOSPC27937-1G APOSPC27937-250MG APOSPC27937-5G
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16742831
Número CAS: 393-62-4