Print…
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC27935-1G PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA 609 EUR
APOSPC27935-1G APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31664909
Número CAS: 2244085-31-0
UN: 3265
ADR: 8,III