Print…
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC27930-1G PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA 609 EUR
APOSPC27930-1G APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28527820
Número CAS: 1783551-07-4
UN: 3265
ADR: 8,III