Print…
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC27928-1G PC27928-250MG
APOSPC27928-1GEA 671 EUR
APOSPC27928-1G APOSPC27928-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31664907
Número CAS: 2244085-04-7
UN: 3265
ADR: 8,III