Print…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC27920-1G PC27920-250MG
APOSPC27920-1GEA 609 EUR
APOSPC27920-1G APOSPC27920-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₄BrF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28738751
Número CAS: 1807004-68-7
UN: 3261
ADR: 8,III