Print…
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2791-1G PC2791-5G PC2791-25G
APOSPC2791-1GEA 0 EUR
APOSPC2791-1G APOSPC2791-5G APOSPC2791-25G
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
3-Fluoro-5-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077535
Número CAS: 2339-58-4