3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC27907-1G
PC27907-250MG
APOSPC27907-1GEA
0
EUR
APOSPC27907-1G
APOSPC27907-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Fórmula:
C₇H₄BrClF₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31664898 Número CAS: 943830-50-0 UN: 3265 ADR: 8,II |