3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC27904-1G
PC27904-250MG
APOSPC27904-1GEA
609
EUR
APOSPC27904-1G
APOSPC27904-250MG
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Fórmula:
C₇H₄BrClF₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31664896 Número CAS: 2244083-98-3 UN: 3261 ADR: 8,II |