3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC27902-1G
PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA
609
EUR
APOSPC27902-1G
APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Fórmula:
C₈H₅BrF₄O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31664895 Número CAS: 2169407-53-6 UN: 3265 ADR: 8,III |