Print…
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC27901-1G PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA 609 EUR
APOSPC27901-1G APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31664894
Número CAS: 2244088-13-7
UN: 3261
ADR: 8,II