Print…
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC27896-1G PC27896-250MG
APOSPC27896-1GEA 609 EUR
APOSPC27896-1G APOSPC27896-250MG
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31664893
Número CAS: 2244084-96-4
UN: 3261
ADR: 8,II