Print…
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Fmoc-6-fluoro-L-tryptophan, Fmoc-Trp(6-F)-OH
PC27891-100MG PC27891-250MG PC27891-50MG
APOSPC27891-100MGEA 30.7 EUR
APOSPC27891-100MG APOSPC27891-250MG APOSPC27891-50MG
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Fórmula: C₂₆H₂₁FN₂O₄
Peso Molecular: 444.454 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29917530
Número CAS: 908847-01-8