Print…
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC27861-100MG PC27861-1G PC27861-250MG
APOSPC27861-100MGEA 561 EUR
APOSPC27861-100MG APOSPC27861-1G APOSPC27861-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Fórmula: C₁₉H₁₇F₂NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738956
Número CAS: 1260640-43-4