Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2784-1G PC2784-5G
APOSPC2784-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2784-1G APOSPC2784-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094190
Número CAS: 502496-34-6