Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2782-1G PC2782-5G PC2782-10G
APOSPC2782-1GEA 0 EUR
APOSPC2782-1G APOSPC2782-5G APOSPC2782-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₄F₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094188
Número CAS: 129644-56-0