Print…
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2715-25G PC2715-5G PC2715-100G
APOSPC2715-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2715-25G APOSPC2715-5G APOSPC2715-100G
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₆BrFN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094166
Número CAS: 502496-24-4