Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 5-Fluoro-2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 4-Fluoro-1-hydrazino-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
PC2712-25G PC2712-50G PC2712-5G
APOSPC2712-25GEA 148 EUR
APOSPC2712-25G APOSPC2712-50G APOSPC2712-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆F₄N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094163
Número CAS: 502496-21-1