Print…
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2687-5G PC2687-1G PC2687-25G
APOSPC2687-5GEA 0 EUR
APOSPC2687-5G APOSPC2687-1G APOSPC2687-25G
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂I
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04973906
Número CAS: 145349-66-2