Print…
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2643-1G PC2643-5G
APOSPC2643-1GEA 637 EUR
APOSPC2643-1G APOSPC2643-5G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862008
Número CAS: 481075-37-0