Print…
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2641-1G PC2641-250MG PC2641-5G
APOSPC2641-1GEA 0 EUR
APOSPC2641-1G APOSPC2641-250MG APOSPC2641-5G
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06205273
Número CAS: 399579-92-1