Print…
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid, 2-(2-Carboxyethyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 3-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC2638-1G PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA 248 EUR
APOSPC2638-1G APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.172 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458088
Número CAS: 914636-53-6