Print…
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2626-1G PC2626-5G
APOSPC2626-1GEA 125 EUR
APOSPC2626-1G APOSPC2626-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₈FNO₂S
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458080
Número CAS: 914636-44-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III