Print…
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC2625-1G PC2625-5G
APOSPC2625-1GEA 39.3 EUR
APOSPC2625-1G APOSPC2625-5G
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆FNO₄S
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458079
Número CAS: 914636-41-2