Print…
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2624-1G PC2624-5G
APOSPC2624-1GEA 116 EUR
APOSPC2624-1G APOSPC2624-5G
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆BrFO₂S
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458078
Número CAS: 914636-38-7