Print…
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 0 EUR
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458073
Número CAS: 178546-34-4