Print…
3,4-Difluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2502-1G PC2502-250MG
APOSPC2502-1GEA 424 EUR
APOSPC2502-1G APOSPC2502-250MG
3,4-Difluoropyridine
3,4-Difluoropyridine
Fórmula: C₅H₃F₂N
Peso Molecular: 115.081 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114246
Número CAS: 82878-63-5
UN: 1993
ADR: 3 III