Print…
4-(Pentafluoroethyl)aniline hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC250029-250MG PC250029-500MG PC250029-1G
APOSPC250029-250MGEA 0 EUR
APOSPC250029-250MG APOSPC250029-500MG APOSPC250029-1G
4-(Pentafluoroethyl)aniline hydrochloride 95%
4-(Pentafluoroethyl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₈H₆F₅N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD26935948
Número CAS: 60979-02-4