Print…
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC2478-1G PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA 125 EUR
APOSPC2478-1G APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Fórmula: C₇H₆BrF₃N₂O
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777124
Número CAS: 156425-07-9